This product has the following dimensions:
Length - 185 mm
Width - 229 mm
Height - 259 mm
Weight: 6.6 kg.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105101
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32012303
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenAC/DC input
220 V, 50 Hz
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Überblick
Die Hochleistungspumpe bietet eine kolbengetriebene Konstruktion für höhere Leistung.
Die Chemiepumpe hat einen chemisch beständigen Kopf und eine Membran zur Verwendung mit korrosiven Chemikalien und Lösungsmitteln.
Beide Pumpen werden mit einem 70 cm langen 1/4-Zoll-Schlauch und einem Millex-FA50-Filter als Inline-Feuchtigkeitsschutz geliefert. Beide Pumpen sind Underwriters Laboratories(UL)- und CE-zertifiziert.
Die Hochleistungs- und Chemiepumpen können hohe Durchflussraten unterstützen, um die Filtrationsprozesszeit zu verkürzen. Die Hochleistungspumpe bietet eine kolbengetriebene Konstruktion für höhere Leistung. Die Chemiepumpe hat einen chemisch beständigen Kopf und eine Membran zur Verwendung mit korrosiven Chemikalien und Lösungsmitteln. Beide Pumpen werden mit einem 70 cm langen 1/4"-Schlauch und einem Millex™-FA50-Filter als Inline-Feuchtigkeitsschutz geliefert. Beide Pumpen sind Underwriters Laboratories(UL)- und CE-zertifiziert.
Eigenschaften & Vorteile
- Hohe Durchflussraten verringern die Filtrationsprozesszeit
- Optionale chemikalienbeständige interne Komponenten zur Kompatibilität mit korrosiven Dämpfen
- Mobiles Design ermöglicht die einfache Nutzung auf mehreren Arbeitsstationen
Anwendungen
Vakuumquelle für Filterhalter, Filtrationsleisten und Vorrichtungen, einschließlich Samplicity-Filtrationssystem, System SNAP i.d. 2.0, MultiScreen-HTS-Filtrationsleiste und Stericup-Filter
Die Hochleistungspumpe bietet eine kolbengetriebene Konstruktion für höhere Leistung.
Die Chemiepumpe hat einen chemisch beständigen Kopf und eine Membran zur Verwendung mit korrosiven Chemikalien und Lösungsmitteln.
Beide Pumpen werden mit einem 70 cm langen 1/4-Zoll-Schlauch und einem Millex-FA50-Filter als Inline-Feuchtigkeitsschutz geliefert. Beide Pumpen sind Underwriters Laboratories(UL)- und CE-zertifiziert.
Die Hochleistungs- und Chemiepumpen können hohe Durchflussraten unterstützen, um die Filtrationsprozesszeit zu verkürzen. Die Hochleistungspumpe bietet eine kolbengetriebene Konstruktion für höhere Leistung. Die Chemiepumpe hat einen chemisch beständigen Kopf und eine Membran zur Verwendung mit korrosiven Chemikalien und Lösungsmitteln. Beide Pumpen werden mit einem 70 cm langen 1/4"-Schlauch und einem Millex™-FA50-Filter als Inline-Feuchtigkeitsschutz geliefert. Beide Pumpen sind Underwriters Laboratories(UL)- und CE-zertifiziert.
Eigenschaften & Vorteile
- Hohe Durchflussraten verringern die Filtrationsprozesszeit
- Optionale chemikalienbeständige interne Komponenten zur Kompatibilität mit korrosiven Dämpfen
- Mobiles Design ermöglicht die einfache Nutzung auf mehreren Arbeitsstationen
Anwendungen
Vakuumquelle für Filterhalter, Filtrationsleisten und Vorrichtungen, einschließlich Samplicity-Filtrationssystem, System SNAP i.d. 2.0, MultiScreen-HTS-Filtrationsleiste und Stericup-Filter
Biochem/physiol Actions
Vakuum
Legal Information
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description Vacuubrand MD 4C NT, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| application(s) PFAS testing | application(s) - | application(s) PFAS testing | application(s) - |
| AC/DC input 220 V, 50 Hz | AC/DC input 100 V, 50–60 Hz | AC/DC input 115 V, 60 Hz | AC/DC input - |
ISO21675_2019 | - | ISO21675_2019, EPA1633 | - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
hello, is possible to have dimensions and weight?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is product WP6222050 CE Approved?
1 answer-
Yes, the Millex High Output and Chemical Duty pumps are CE approved.