The basic specifications for this unit are provided below. Please see the link below to review full details provided in the product user guide:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/199/120/user-guide-pr036484w-ms.pdf
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105101
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32012303
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenAC/DC input
220 V, 50 Hz
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Lösungsmittelresistente Pumpe, 220 V/50 Hz, wird zur Bereitstellung des Druckunterschieds zum Filtrieren von Öl-Wasser-Emulsionen verwendet.
Features and Benefits
- Hohe Durchflussraten ermöglichen eine minimale Filtrationsdauer und das tragbare Design ermöglicht ein Teilen zwischen Arbeitsplätzen.
- Vakuumquelle für Filterhalter, Verteiler und Geräte.
- Verwendung mit dem Samplicity® Filtrationssystem, SNAP id® 2.0 System, Multiscreen® HTS Filtrationsverteiler und Stericup® Filtern.
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing | application(s) PFAS testing |
| AC/DC input 220 V, 50 Hz | AC/DC input 115 V, 60 Hz | AC/DC input 220 V, 50 Hz | AC/DC input 115 V, 60 Hz |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
ISO21675_2019 | ISO21675_2019, EPA1633 | ISO21675_2019 | ISO21675_2019, EPA1633 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Please, provide technical parameters of the pump WP6122050: ultimate vacuum, pump rate
1 answer-
Helpful?
-
-
Is product WP6122050 CE Approved?
1 answer-
Yes, the Millex High Output and Chemical Duty pumps are CE approved.