Wichtige Dokumente
ZFC0NN5SQ
Milli-Q
Verbinder 5 m
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
Synonym(e):
5-m-Verbindersystem für POD
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
For System to POD connection
Kabel L
5 m
Kompatibilität
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
Allgemeine Beschreibung
Dieser 5-m-Verbinder ist ein Montagezubehör, das zum Verbinden der Q-POD® Abgabevorrichtung mit den Wassersystemen der Milli-Q® IQ 7 und Milli-Q® EQ 7008/16 Serie verwendet wird. Er kann auch zum Verbinden einer E-POD® Abgabevorrichtung mit den Wassersystemen Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 und Milli-Q® IX 7003/05/10/15 verwendet werden. Dieses Zubehörteil fasst hydraulische und elektrische Verbindungen in einer Hülle mit 5 m Länge zusammen. Eine 2 m lange Version des Verbinders (ZFC0NN2SQ) ist ebenfalls erhältlich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Lässt Sie eine Q-POD® oder E-POD® Abgabevorrichtung in bis zu 5 m Entfernung von dem System installieren
  • Erzielen Sie eine saubere Installation und Integration, indem Sie Schläuche und Kabel in einer einzelnen weißen Hülle zusammenfassen
Rechtliche Hinweise
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany