Wichtige Dokumente
TX0770
Supelco
p-Toluenesulfonic Acid, Monohydrate
GR ACS
Synonym(e):
1-Hydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.20 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-180-0
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
Form
crystals
Zusammensetzung
Water, 9.5-11.5%
Glührückstand
≤0.1% (600 °C)
Farbe
off-white
pH-Wert
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
bp
140 °C/27 hPa
mp (Schmelzpunkt)
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
Übergangstemp.
flash point 180 °C
Löslichkeit
750 g/L
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.3%
Kationenspuren
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChIKey
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
GR ACS
Hinweis zur Analyse
Appearance (description)hygroscopic crystalsAppearance of solutionconformsAssay (acidimetric; calc. on anhydrous substance)99.0% minColoroff-whiteHeavy metals (as Pb)0.001% maxIron (Fe)0.01% maxResidue after ignition (600°C)0.1% maxSodium (Na)0.002% maxSulfate (SO4)0.3% maxWater (H2O)9.5-11.5%
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable