Fortfahren mit
1622000
USP
Stearylalkohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Octadecanol, Octadecylalkohol, Stearylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
125 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)17OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.49
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1362907
€ 356,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
9.3 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 38 °C)
API family
stearyl alcohol
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
~8 %
manufacturer/tradename
USP
mp
56-59 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Stearylalkohol ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Cetostearylalkohol
  • Natriumstearylfumarat
  • Hydrogeniertes Lanolin
  • Cetylalkohol
  • Myristylalkohol
  • Oleylalkohol
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S1350000PHR11158.07680
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
synthesis grade
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
API family
stearyl alcohol
API family
stearyl alcohol
API family
stearyl alcohol
API family
-
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 38 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 38 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 38 °C)
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearylalkohol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
383.0 °F - closed cup
flash_point_c
195 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)