Fortfahren mit
TR-1001
GPT-Auswahlreagenz, 500X-Mycophenolsäure; 100X-Aminopterin
The Mycophenolic Acid is an antibiotic useful in research for the selection of animal cells that express the E. coli.
Synonym(e):
MPA & Aminopterin solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Mycophenolsäure ist ein Antibiotikum, das in der Forschung für die Auswahl von Tierzellen nützlich ist, die das E.-coli-Gen exprimieren, das für die XGPRT-Codierung (Xanthin-Guanin-Phosphoribosyltransferase) kodiert. Mycophenolsäure wird auch als immunsuppressiver Wirkstoff verwendet, da sie die Zellproliferation von Lymphozyten und die Antikörperproduktion hemmt.
Mit dem E.-coli-GPT-Gen transfizierte Zellen können für das Wachstum in einem Medium mit GPT-Auswahlreagenz ausgewählt werden.
Jedes Kit enthält:
• 500X-Mycophenolsäure mit EtOH (12,5 mg/ml) 2 x 1-ml-Fläschchen
• 1 Flasche (10 ml) mit 100X-Aminopterin-Lösung, bestehend aus:
- Xanthin 25 mg/ml
- Hypoxanthin: 1,5 mg/ml
- Aminopterin: 0,2 mg/ml
- Thymidin: 1 mg/ml
- in 0,08 M NaOH
Application
1. Etwa 106 Zellen auf 100-mm-Kulturplatten in Dulbeccos-Modified-Eagle-Medium (DMEM) mit 5 % fötalem Kälberserum und Penicillin/Streptomycin anlegen und 24 Stunden lang wachsen lassen.
2. Die Kultur mit 10-20 μg Plasmid-EcoGPT-DNA transfizieren.
3. Nach 3 Tagen bei 37 °C in DMEM mit 5 % fötalem Kälberserum die Zellmonoschichten trypsinisieren und 5 x 105 Zellen auf frischen 100-mm-Kulturplatten in DMEM mit 10 % dialysiertem fötalem Kälberserum, angereichert mit MPA- und Aminopterinlösungen, dispergieren. Daraus ergibt sich eine endgültige Lösung von ca.: 250 μg/ml Xanthin, 15 μg/ml Hypoxantin, 10 μg/ml Thymidin, 2 μg/ml Aminopterin und 25 μg/ml Mycophenolsäure. Dialysiertes Serum wird verwendet, um den Selektionsprozess zu beschleunigen. Die Auswahl wird bei nicht-dialysiertem Serum langsamer.
4. Vierundzwanzig Stunden später das Medium durch frisches Medium mit den gleichen Supplementen ersetzen und die Flüssigkeit wechseln.
5. Alle 3 Tage wiederholen. Kolonien sind in der Regel nach 7-10 Tagen sichtbar.
Hinweis: Auch andere Basismedien wie Hams F12 können verwendet werden. Viele Faktoren hängen vom verwendeten Zelltyp ab.
Preparation Note
Bei -20 °C aufbewahren
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475913M-25089287
form
liquid
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
input
-
input
-
input
-
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Immune system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TR-100104053252504907