Merck
SNAP2BHMB050
Millipore
SNAP id® 2.0 MultiBlot Holders
4.5 x 8.4 cm, horizontal, flat profile for compact space storage
Synonym(e):
Western blot, Western blot holders, blot holders
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SNAP id® 2.0 MultiBlot-Halter (4,5 x 8,4 cm), The new MultiBlot Holders ensure that each half blot membrane is aligned horizontally, allowing for the uniform distribution of antibody. The flat profile alows for compact space allocation for storage, shipping and waste management.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SNAP id®
Methode(n)
western blot: suitable
Kompatibilität
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Zur Verwendung für Immunblots.
Rechtliche Hinweise
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
Western-Blot-Protokoll mit Workflow-Schritten für verschiedene Blot-Verfahren, beschreibt den elektrophoretischen Transfer von Proteinen von SDS-Polyacrylamidgelen auf Nitrocellulosemembranen. Auch bekannt als Immunblotting-Protokoll.