Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
glass fiber membrane, plain filter, white filter
description
1.0 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 25 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
2.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
700 μm
gravimetric extractables
300%
pore size
1.0 μm pore size, 90 % porosity
shipped in
ambient
General description
Millipore-Faserscheibenfilter sind für eine Vielzahl von Fließraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Bindemittel erhältlich und können EO-sterilisiert, gammasterilisiert oder autoklaviert (121 °C bei 1 bar) werden.
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz:
Millipore-Filter mit Bindemittelharz weisen eine hervorragende Nassfestigkeit auf und eignen sich ausgezeichnet für die qualitative Analyse und Vorfiltration, insbesondere für stark kontaminierte Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärfiltration wässriger Lösungen eingesetzt.
Typ AP15
•Niedrigste Schmutzaufnahmekapazität
•Empfohlen als Vorfilter für 0,2- bis 0,6-µm-Filter
Typ AP20
•Niedrigere Rückhaltefähigkeit und höhere Schmutzaufnahmekapazität als AP15-Filter
•Empfohlen als Vorfilter für 0,8- bis 8,0-µm-Filter
•Einsatz vor AP15-Filtern zu deren Schutz
Typ AP25
•Rückhaltevermögen wie AP20-Filter. Aufgrund der größeren Dicke ist jedoch die Schmutzaufnahmekapazität höher
•Empfohlen als Vorfilter für 0,9- bis 8-µm-Filter, insbesondere für die Filtration proteinhaltiger Lösungen und stark kontaminierter Flüssigkeiten
•Einsatz vor AP15-Filtern zu deren Schutz
Glasfaserfilter ohne Bindemittelharz:
Die Filter ohne Bindemittelharz behalten ihre Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn sie auf Temperaturen bis zu 500 °C erhitzt werden, und können daher für gravimetrische Analysen sowie für die Filtration heißer Gase eingesetzt werden.
Typ APFA
•Gute Rückhalteleistung für kleine Partikel, selbst bei hohen Fließraten
•Empfohlen für die Abwasserüberwachung sowie das Abfangen von Schwebeteilchen aus Gasen (z. B. Rauchgasüberwachung)
•Geeignet für biochemische Anwendungen (z. B. Zellernte und Filtration von Protein- oder Nukleinsäurepräzipitaten)
Typ APFB
•Höhere mechanische Festigkeit im nassen Zustand und höhere Schmutzaufnahmekapazität als Typ APFA
•Zur Klärfiltration von Flüssigkeiten, zur quantitativen Bestimmung von Teilchen in Suspensionen und zur Szintillationszählung
Typ APFC
•Verbesserte Rückhalteleistung im Vergleich mit APFA, insbesondere bei feinen Partikeln und Mikroorganismen
•Zur Bestimmung des Gesamtgehalts suspendierter Teilchen in Trinkwasser
•Zur Filtration von Proteinen oder Nukleinsäure-TCA-Präzipitaten und zur Ernte von Zellen und Mikroorganismen
Typ APFD
•Dicker Filter mit hoher Fließrate und geringer Rückhalteleistung
•Zur Klärfiltration von Suspensionen mit Partikeln > 1,0 µm
Typ APFF
•Zur Filtration extrem feiner Präzipitate wie z. B. Protein-, Nukleinsäure- oder Serumpräzipitate
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
Typ AP40
•Empfohlen für Standardmethoden 2540D zur Bestimmung der Gesamtmenge suspendierter Feststoffe in Wasser
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
•Die Integrität dieser Filter bleibt ohne Gewichtsverlust erhalten, wenn sie nach der Probenfiltration bei 550 °C (1022 °F) entzündet werden
•Empfohlen für die Bestimmung flüchtiger, suspendierter Stoffe in Haushalts- und Industrieabwässern
Application
- Klärung von Flüssigkeiten
- Quantifizierung von Feststoffen in Suspensionen mit feinen Partikeln
- Szintillationszählung
- Mikroplastik-Analyse zur Wasserqualitätsbestimmung
- Analyse auf Mikroplastik
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| diam. 25 mm | diam. 47 mm | diam. 150 mm | diam. 25 mm |
| parameter 2.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 2.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 2.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. | parameter 1.2 mL/min-cm2 water flow rate, 500 °C max. temp. |
| pore size 1.0 μm pore size, 90 % porosity | pore size 1.0 μm pore size, 90 % porosity | pore size 1.0 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size, 90 % porosity |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| material glass fiber membrane, white filter, plain filter | material glass fiber membrane, plain filter, white filter | material glass fiber membrane, plain filter, white filter | material glass fiber membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glasfaser-Membranfilter, Porengröße 1,0 μm