Fortfahren mit
SLGVR04
Millex-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
Millex™ PVDF syringe filter
Synonym(e):
Durapore®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GV-Spritzenvorsatzfilter, PVDF-Spritzenvorsatzfilter, 0,22 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
1000 filters
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.270,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.22 μm
Diam.:
4 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PVDF membrane, high-density polyethylene housing
€ 258,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PVDF membrane, high-density polyethylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume< 10 μL, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi), 45 °C max. temp.
technique(s)
UHPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable, low protein-binding filtration: suitable
H
19.7 mm
diam.
4 mm
filtration area
0.1 cm2
volume
1 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet stepped slip
shipped in
ambient
Features and Benefits
Millex Spritzenvorsatzfilter, Durapore® (PVDF), nicht steril weist die folgenden Vorteile auf:
  • Geringe Proteinbindung zur Minimierung der Wechselwirkungen mit der Probe und zur Maximierung der Rückgewinnung
  • Mit wässrigen und milden organischen Lösungen kompatibel
  • Das Gehäusematerial aus hochdichtem Polyethylen bietet geringe Mengen Extractables und eine breite chemische Kompatibilität
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLHVR04SLGV004SLSLGVX13TL
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
pore size
0.22 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
diam.
4 mm
diam.
4 mm
diam.
4 mm
diam.
13 mm
material
PVDF membrane, high-density polyethylene housing
material
PVDF membrane, high-density polyethylene housing
material
PVDF membrane, high-density polyethylene housing
material
PVDF membrane, polypropylene housing
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet stepped slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet stepped slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet stepped slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, outlet tube
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
ethylene oxide treated, sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLGVR04NK04053252267680
SLGVR04NL04053252661938
Questions
  1. Can these be autoclaved?
    1 answer
    1. We do not recommend SLGVR04 be autoclaved.  We have the same product that is sold sterile though: SLGV004SL.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review