Merck
SLGPX13
Millipore
Millex polyethersulfone syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0.22 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
Größe auswählen
1000 PKG
€ 2.030,00
€ 2.030,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 PKG
€ 2.030,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
€ 2.030,00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for GB 31604.35-2016
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
green
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥4.1 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten Extractables, Wiederfindung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Prüfungen unter Anwendung einer modifizierten EPA-Methode 537.1 an.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
Alle anzeigen