Merck
SLGL0250S
Millipore
Millex®-OR-Filtereinheit (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Synonym(e):
Spritzenfilter aus Zellulosemischester
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL (after air purge)
hydrophilic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volumen
100 mL
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Millex®-OR-Filtereinheit (steril) ist ein Medizinprodukt zur Verwendung als Spritzenvorsatzfilter für die Sterilisation und/oder Klärfiltration kleiner Mengen von Lösungen bei der direkten Patientenversorgung und der Herstellung von Beimischungen in der Pharmazie.
Anwendung
  • Spülung während ophthalmologischen Operationen
  • Herstellung von Epidurallösungen
  • Herstellung pharmazeutischer Beimischungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für den Einmalgebrauch, nicht pyrogen und nicht toxisch
  • Entfernen von Mikroorganismen, Partikeln, Präzipitaten und ungelösten Pulverbestandteilen, die größer als die angegebene Porengröße der Membran sind, aus Lösungen für den klinischen Einsatz
  • Hydrophiler 0,22-μm-Membranfilter ausZellulosemischester (MCE) in einem Gehäuse ausPolyvinylchlorid (PVC)
  • Kompatibel mit den meisten wässrigen Lösungen
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3