Merck
SLGSR33SB
Millipore
Millex-MCE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Spritzenvorsatzfilter, 0,22 μm, MF-Millipore-MCE-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GS-Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsatzfilter aus Zellulosemischestern
Größe auswählen
250 PKG
€ 697,00
€ 697,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 PKG
€ 697,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
€ 697,00
Check Cart for Availability
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Produktlinie
Millex
Haltbarkeit
3 yr
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pk of 250
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Durchmesser
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volumen
100 mL
Farbe
blue
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Blasenpunkt
≥50 psi, water
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
Allgemeine Beschreibung
Sterile Millex Spritzenvorsatzfilter eignen sich ideal zur Sterilisation von organischen Lösungsmitteln, wässrigen Lösungen oder Luft/Gas. Viele Probenvorbereitungsmethoden spezifizieren Millex Filter aufgrund ihrer unvergleichlichen, konstanten Qualität. Millex Filter zeichnen sich nicht nur durch ein minimales Totvolumen und schnellere Fließraten aus, sondern sie sind auch gegen höhere Betriebsdrücke beständig und mit zahlreichen Probenmaterialien und Lösungsmitteln chemisch kompatibel, wodurch extrahierbare Verunreinigungen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Millex Filter werden in einer kontrollierten, automatisierten Umgebung unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards hergestellt. Sterilen Geräten liegt ein Qualitätszertifikat bei. Ausgewählte Geräte sind für medizinische Anwendungen gekennzeichnet.
Anwendung
Klärung von Wasser, Puffern oder wässrigen Lösungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eigenschaften & Vorteile:
  • Je nach Membran-, Gehäuse- und Validierungsart auf zahlreiche Anwendungen zugeschnitten
  • Spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Messumformern vor Blut und Feuchtigkeit und zum Schutz der Vakuumleitung
  • Geringbindende Membranen mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen für minimalen Probenverlust
  • Schnellere Fließraten und höhere Betriebsdrücke für einen höheren Leistungsbedarf
Sterilisation von wässrigen Lösungen, organischen Lösungsmitteln und Gasen, Filtration wertvoller Proteine oder niedermolekularer Bestandteile
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Retention von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Sterilfiltration
  • Verwendungszweck: Sterilisation von kleinen Mengen wässriger Lösungen
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen in der Gebrauchsanweisung des Millex Spritzenvorsatzfilters
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3