Fortfahren mit
SLGP05010
Millex™ Polyethersulfon-Leitungsfilter
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb
Synonym(e):
Express PLUS™ PES-Leitungsfilter, Millex-GP-Leitungsfilter, Millex™, Millex™ GP50, PES-Spritzenvorsatzfilter, 0,22 μm, Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.22 μm
Diam.:
50 mm
Sterility:
γ-irradiated, sterile
Material:
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing, polyethersulfone membrane
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing, polyethersulfone membrane
sterility
γ-irradiated, sterile
product line
Millex™
shelf life
3 yr
feature
holdup volume< 1 mL, hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
≥350 mL/min water flow rate at 15 psig, 3.3 bar max. inlet pressure (50 psi), 45 °C max. temp.
technique(s)
pressure filtration: suitable, sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
diam.
50 mm
filtration area
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
volume
8000 mL
impurities
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
bubble point
≥50 psi, water
fitting
inlet/outlet hose barb (1/4-1/2 in., with Female Luer slip interior)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Der bidirektional unterstützte Millex-GP50-Filter ist ein Sterilisierfilter für wässrige Lösungen. Er entfernt Mikroorganismen, Partikel, Präzipitate und ungelöste Pulverbestandteile, die größer als 0,22 Mikrometer (μm) sind. Der sterile Millex-GP50-Filter ist nicht pyrogen und ungiftig. Dieses Einweg-Produkt besteht aus einem 0,22-μm-Membranfilter, der in ein Kunststoffgehäuse eingeschweißt ist.
Application
Sterile Filtration von Gewebekulturmedien, Additiven,Puffer und Wasser.
Preparation Note
  • Für die Verwendung mit der peristaltischen Pumpe werden ein Pumpenantrieb und ein Pumpenkopf empfohlen, der eine konstante Drehzahl von 60 Umdrehungen pro Minute (U/min) liefert. Damit wird eine durchschnittliche Flussrate von 100 ml/min erzeugt.
  • Empfohlener Schlauch: Schlauch aus Silikongummi oder Latex, Innendurchmesser 4–9,5 mm
Other Notes
  • Für die Verwendung mit der peristaltischen Pumpe werden ein Pumpenantrieb und ein Pumpenkopf empfohlen, der eine konstante Drehzahl von 60 Umdrehungen pro Minute (U/min) liefert. Dadurch wird eine durchschnittliche Flussrate von 100 ml/min erzeugt
  • Empfohlener Schlauch: Schlauch aus Silikongummi oder Latex, Innendurchmesser 4–9,5 mm
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLGPB5010SLGPR33RSSLHPR33RS
description
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb
description
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb with outlet bell
description
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
description
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
diam.
50 mm
diam.
50 mm
diam.
33 mm
diam.
33 mm
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.45 μm
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing, polyethersulfone membrane
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing, polyethersulfone membrane
material
modified acrylic housing, polyethersulfone membrane
material
modified acrylic housing, polyethersulfone membrane
fitting
inlet/outlet hose barb (1/4-1/2 in., with Female Luer slip interior)
fitting
outlet filling bell, inlet stepped hose barb (1/4-1/2 in, with Female Luer slip interior)
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet for slip
fitting
male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet fitting
sterility
γ-irradiated, sterile
sterility
sterile, γ-irradiated
sterility
γ-irradiated, sterile
sterility
γ-irradiated, sterile
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is the Millex SLGP05010 bidirectional? If so, why does it say "Inlet" on one side?
    1 answer
    1. Yes, the Millex SLGP05010 is bidirectional. The "inlet" stamp is intended to assist in following the directions in the User Guide for proper operation of the unit.