Merck
SLGVS25PS
Millipore
Dualex Plus Schallkopfschutz (steril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, medical device
Synonym(e):
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVC housing
PVDF membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Matrix
Durapel
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Dualex-Plus-Transducer-Protektor (steril) ist ein Medizinprodukt, das für den Gebrauch als Inline-Schutzvorrichtung für Druckmonitore in Hämodialysesystemen bestimmt ist.
Anwendung
Transducer-Protektoren werden als Inline-Schutzeinrichtungen für Druckmonitore in Hämodialysesystemen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schützt Patienten vor bakteriologischer und partikulärer Kreuzkontamination.
  • Verhindert, dass Blut und Dialyseflüssigkeit empfindliche Transducer-Überwachungsgeräte beschädigen.
  • Ausgestattet mit Luer-Lok®-Anschlüssen sind sie ideal für den Einsatz in High-Flux-Hämodialysesystemen.
  • Die Membran ist oben versiegelt (weiblicher Luer-Anschluss) und kann in Hämodialyseanwendungen verwendet werden.
  • CE-Kennzeichnung und FDA-Zulassung
Sonstige Hinweise
Die Einheiten sind ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches und/oder Laborfachpersonal bestimmt.
Rechtliche Hinweise
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany