Merck
SLCRM25
Millipore
Millex hydrophiler PTFE-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
Synonym(e):
Millex-LCR-Spritzenvorsatzfilter, Millex-Spritzenvorsatzfilter, hydrophiles PTFE, HPF, nicht steril, PTFE-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Beschreibung
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane with glass fiber prefilter, domed housing
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: HPF/LCR
Überblick über nicht-sterile Millex HPF-Spritzenvorsatzfilter
• HPF Millex-Filter enthalten zwei verschiedene Medien: einen graduierten Glasfaser-Vorfilter (10,0 bis 0,7 µm) zur Abscheidung großer Partikel und einen 0,20- oder 0,45-µm-Membranfilter für die Feinfiltration
• Bedeutend höherer Durchsatz als Standardfilter ohne Vorfiltrationsmedien, insbesondere bei der Filtration von Lösungen mit hoher Partikelbelastung
•Für manuelle oder automatisierte Anwendung
•Polyethylengehäuse mit geringen Anteilen extrahierbarer Substanzen
In 3 Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NS enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1000/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NZ enden (-------NZ): 200er-Packung mit 8 Röhrchen à 25 Stück.
Anwendungen:
Arzneimittel-Freisetzungstests, automatisierte Probenvorbereitung, Klärfiltration von Lösungen mit hoher Partikelbelastung
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.