P3C030D10
Pellicon® 3-Kassette mit Ultracel®-Membran
filtration area 1.14 m2, NMWCO 30 kDa
Synonym(e):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, D screen, 1.14 m2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 227 mL (in feed channel)
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
4.1 cm (1.63 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Breite
17.8 cm (7 in.)
Filtrationsfläche
1.14 m2
Membranfläche
1.14 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel® (Membrane)
Porengröße
30 kDa NMWCO
pH-Wert
2-13
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon® 3 Kassetten mit Ultracel® Membran sind für die Filtration therapeutischer Proteine (wie monoklonaler Antikörper) sowie rekombinanter und nicht-rekombinanter Proteine konzipiert.
Diese P3C030D10 Pellicon® 3 Ultrafiltrationseinheit hat eine Porengröße von 30 kDa NMWCO, eine Filtrationsfläche von 1,14 m2, eine PLCTK-Membran und die Maße 2,6 cm (H) x 17,8 cm (B) x 20,6 cm (L).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
- Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
- Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
- Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
- Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
- Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
- Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1