Merck
P3C030C10
Millipore
Pellicon® 3-Kassette mit Ultracel®-Membran
filtration area 1.14 m2, NMWCO 30 kDa
Synonym(e):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, C screen, 1.14 m2
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 170 mL (in feed channel)
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
3.8 cm (1.51 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Breite
17.8 cm (7 in.)
Filtrationsfläche
1.14 m2
Membranfläche
1.14 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Ultracel® (Membrane)
Porengröße
30 kDa NMWCO
pH-Wert
2-13
Allgemeine Beschreibung
Pellicon® 3 Filtrationseinheiten sind fortschrittliche, leistungsstarke Kassetten und ideal für die heutigen therapeutischen Antikörper mit höheren Titern sowie für die anspruchsvolleren Filtrationsprozesse, für die höhere Betriebsdrücke und Temperaturen und kaustische Reinigungsverfahren erforderlich sind.
Die Pellicon® 3 Kassetten mit Ultracel® Membran sind für die Filtration therapeutischer Proteine (wie monoklonaler Antikörper) sowie rekombinanter und nicht-rekombinanter Proteine konzipiert.
Diese 030C10 Pellicon® 3 Ultrafiltrationseinheit hat eine Porengröße von 30 kDa NMWCO, eine Filtrationsfläche von 1,14 m2, eine PLCTK-Membran und die Maße 2,4 cm (H) x 17,8 cm (B) x 20,6 cm (L).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Robust und zuverlässig – ideal für die heutigen anspruchsvolleren Filtrationsprozesse
  • Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
  • Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
  • Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
  • Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Instandhaltung – einfach aufzubauen und zu warten
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien (Good Manufacturing Practices) entspricht.
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.