WMEQ0DKT
Milli-Q® EQ Wandbefestigungs-Kit
Wall mounting kit for the HMI touchscreen of Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems
Synonym(e):
Milli-Q® EQ Wandbefestigungs-Kit für HMI
Empfohlene Produkte
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Allgemeine Beschreibung
Das Wandbefestigungs-Kit ist ein Wasseraufbereitungssystemzubehörteil, das alle notwendigen Komponenten für eine praktische Installation des HMI Touchscreens von Wasseraufbereitungssystemen der Milli-Q® EQ 7 Serie enthält. Die Touchscreen-Anzeige kann in bis zu 3 m Entfernung von dem System an der Wand befestigt werden, um Platz im Labor zu sparen.
Dieses Kit für den HMI optimiert die Installationsflexibilität des Systems. Wenn sich Ihr Labor verändert, kann sich die Systemanordnung an Ihr Labor anpassen.
Dieses Kit für den HMI optimiert die Installationsflexibilität des Systems. Wenn sich Ihr Labor verändert, kann sich die Systemanordnung an Ihr Labor anpassen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Leichte Montage.
- Spart Platz auf dem Labortisch
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany