Fortfahren mit
P2B010A25
Pellicon® 2 Maxi Cassette Media: Biomax® 10 kDa
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 2.5 m2
Synonym(e):
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-10 A 2.5 m2, Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Biomax® Module
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
Produktname
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltrationsmodul Biomax®, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 2.5 m2
Quality Segment
material
polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
7.6 cm (3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
filtration area
2.5 m2
membrane nominal area
2.5 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
10 kDa NMWCO
pH
1-14
General description
Die Pellicon® 2 Ultrafiltration BIOMAX 10 Maxi Kassette setzt den Standard für Tangentialströmung-Filtrationseinheiten im Kassettenformat. P2B010A25 wurde unter Berücksichtigung von Prozess-Aufskalierungen und Methodenentwicklung konzipiert.
Die BIOMAX 10 Polyethersulfon-Membran von Millipore hat eine blasenfreie Struktur, die vor Leckagen der gelösten Substanzen durch Mikrodefekte schützt, die bei Hohlräumen unter der dünnen Haut von konventionellen UF-Membranen normalerweise auftreten. Diese blasenfreien Membranen sind besser permeabel, was zu einem hohen Fluss mit gleicher oder verbesserter Produktretention führt. Diese blasenfreien Membranen bieten den Vorteil einer schnellen Verarbeitung mit hoher Ausbeute und kleineren Systemen.
Das Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltrationsmodul BIOMAX weist eine Filtrationsfläche von 2,5 m2 und eine Porengröße von 10 kDa NMWCO auf.
Application
Konzentrieren, Entsalzen oder Pufferaustausch von:
  • Proteinlösungen
  • Polysaccharidlösungen
  • Virussuspensionen
Entnahme, Waschen oder Klärung von:
  • Zellkulturen und -lysaten
  • Kolloidalen Suspensionen
  • Viruskulturen
Features and Benefits
  • Sieb Typ A (enges Sieb)
  • Erstklassige blasenfreie Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Kurzer Fließweg für schnelleren Fluss und eine höher auflösende Trennung
  • Auswahlmöglichkeit für die Fließkanalkonfiguration zur Prozessoptimierung
  • Berechenbare, schnelle Aufskalierung
  • Echte lineare Skalierbarkeit von Modulen in Laborgröße bis hin zu Aufbauten im Industriemaßstab für die Verarbeitung von Tausenden von Litern
  • Höhere Auflösung, erhöhte Ausbeuten und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rückstau
  • Ultracel Membranen sind Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat für fehlerfreie Membranen mit ausgezeichneter Adhäsion
Analysis Note
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Spülen mit Wasser
Other Notes
Anforderungen an den Vorfilter: 100 µm
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2B008A25P2B01MC25P2B100C25
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 2.5 m2
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 2.5 m2
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 2.5 m2
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 2.5 m2
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
8 kDa NMWCO
pore size
1000 kDa NMWCO
pore size
100 kDa NMWCO
material
polyurethane adhesive, polyethersulfone , polypropylene screen
material
polyurethane adhesive, polyethersulfone , polypropylene screen
material
polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive
material
polyethersulfone , polyurethane adhesive, polypropylene screen
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
parameter
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi), 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward), 4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
pH
1-14
pH
1-14
pH
1-14
pH
1-14
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)