Merck
SCR023
Sigma-Aldrich
Kit zur Charakterisierung von Endothelzellen
Endothelial cell characterization kits enable researchers to characterize cultured endothelial cells in both a constitutive & activated state using basic ICC techniques.
Synonym(e):
Endothelzellen-Kit, Kit zur Charakterisierung, Kit zur Charakterisierung von Endothelzellen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
immunocytochemistry: suitable
Aufnahme
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Endothelzellen bilden die innerste Zellschicht von Blutgefäßen und dienen als zelluläre Schnittstelle zwischen dem zirkulierenden Blut und der Gefäßwand. Endothelzellen sind an vielen Aspekten der Gefäßbiologie beteiligt, darunter Entzündung, Angiogenese, Arteriosklerose, Blutgerinnung, Vasokonstriktion und Vasodilatation. Das Kit zur Charakterisierung von Endothelzellen von Chemicon ermöglicht Forschern, kultivierte Endothelzellen sowohl im konstitutiven als auch im aktivierten Zustand unter Verwendung grundlegender immunzytochemischer Verfahren zu charakterisieren.
Endothelzellen exprimieren konstitutiv die folgenden Marker. Für optimale Ergebnisse werden die folgenden Antikörperverdünnungen für die Immunzytochemie empfohlen:
* Maus-Anti-Endothelzelle (CD146): Verdünnung 1/500 basierend auf 1 mg/ml, Endkonzentration 2 ng/ml
* Kaninchen-Anti-VWF: Verdünnung 1/5000 basierend auf 1 mg/ml, Endkonzentration 0,2 ng/ml
* Maus-Anti-CD31: Verdünnung 1/50 basierend auf 0,1 mg/ml, Endkonzentration 20 ng/ml
Die folgenden Antikörper färben nachweislich kultivierte HUVEC nach einer Induktion von 4-6 Stunden mit TNF-alpha (100 ng/ml) bei folgenden Verdünnungen:
* Maus-Anti-ICAM-1: Verdünnung 1/500 basierend auf 1 mg/ml, Endkonzentration 2 ng/ml
* Maus-Anti-VCAM-1: Verdünnung 1/500 basierend auf 1 mg/ml, Endverdünnung 2 ng/ml
Kit zur Charakterisierung von Endothelzellen
Antikörper für die immunzytochemische Charakterisierung von Endothelzellen.
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Komponenten
50 μg Endothelzelle (CD146), monoklonal (Art.-Nr. 2003789)
50 μg CD31, monoklonal (Art.-Nr. 2003788)
10 μg Von-Willibrand-Faktor (vWF), polyklonal (Art.-Nr. 2003787)
50 μg VCAM-1, monoklonal (Art.-Nr. MAB2511-50UG)
50 μg ICAM-1, monoklonal (Art.-Nr. 2003785)
100 μg Maus-Kontroll-IgG (Art.-Nr. PP54-100UG)
100 μg Kaninchen-Kontroll-IgG (Art.-Nr. PP64-100UG)
Lagerung und Haltbarkeit
Antikörper gegen ICAM-1, VCAM-1, Von-Willibrand-Faktor (vWF) und Endothelzellen (CD146) bei 2-8 °C aufbewahren (SCR023 – Teil 1). Antikörper gegen CD31, Maus-IgG und Kaninchen-IgG bei -20 °C aufbewahren (SCR023 – Teil 2).
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chang-Hao Cui et al.
Human molecular genetics, 20(2), 235-244 (2010-10-16)
Human leukocyte antigen (HLA)-E is a non-classical major histocompatibility complex class I (Ib) molecule, which plays an important role in immunosuppression. In this study, we investigated the immunomodulating effect of HLA-E in a xenogeneic system, using human placental artery-derived endothelial
Filipa Lopes-Coelho et al.
Cells, 9(1) (2020-01-08)
Bone marrow contains endothelial progenitor cells (EPCs) that, upon pro-angiogenic stimuli, migrate and differentiate into endothelial cells (ECs) and contribute to re-endothelialization and neo-vascularization. There are currently no reliable markers to characterize EPCs, leading to their inaccurate identification. In the
Artikel
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.