Wichtige Dokumente
SAE176-100UG
Sigma-Aldrich
Monomeres SAvPhire-Streptavidin-Alpha-Fluor-488
Größe auswählen
100 μG
€ 372,00
€ 372,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 372,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
€ 372,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Konjugat
horse radish peroxidase (HRP)
Qualitätsniveau
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
all
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Allgemeine Beschreibung
Nach der Rekonstitution in 100 μl destilliertem Wasser beträgt die Konzentration 1,0 mg/ml. Bitte beziehen Sie sich für empfohlene Ausgangsverdünnungen und/oder Titer je Anwendung und Probentyp auf die Anleitung.
Spezifität
Monomeres SAvPhire-Streptavidin, das in E. coli exprimiert und mit Alpha Fluor 488 konjugiert wird, ist für den Immunnachweis biotinylierter Proteine geeignet.
Anwendung
Epitop: Unbekannt
Qualität
Mittels Immunzytochemie in A431-Zellen beurteilt.
EGFR wurde mittels Immunfluoreszenz-Analyse von A431-Zellen unter Verwendung einer 1:1-Mischung aus biotinyliertem Anti-EGFR (Verdünnung 1:1.000) und monomerem SAvPhire-Streptavidin-Alpha-Fluor-488 nachgewiesen.
Physikalische Eigenschaften
15,5 kDa für monomeres SAvPhire-Streptavidin (mit einem N-terminalen His-Tag und einem C-terminalen FLAG-Tag).
Physikalische Form
Monomeres SAvPhire-Streptavidin-Alpha-Fluor-488, lyophilisiert aus PBS mit D-Mannitol und Saccharose ohne Azid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei +2 °C bis +8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Prognostizierte Reaktion mit allen Spezies.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable