Wichtige Dokumente
S7705
Sigma-Aldrich
TRAPeze1X CHAPS-Lysepuffer
1X CHAPS Lysis Buffer is a component of the gel-and ELISA-based TRAPeze Telomerase Detection Kits & is used in the extraction step of the procedure.
Synonym(e):
CHAPS Lysis Buffer
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
1X CHAPS-Lysepuffer ist eine Komponente der Gel- und ELISA-basierten TRAPeze Telomerase-Detektionskits und wird für den Extraktionsschritt des Verfahrens verwendet.
Wird zur Ergänzung des TRAPEZE Kit-Assays verwendet, wenn für größere Gewebeproben zusätzlich 1X CHAPS-Lysepuffer für eine effiziente Zelllyse erforderlich ist. Es erweitert die Möglichkeiten der Kits, indem es die Analyse größerer Gewebeproben ermöglicht.
Anwendung
TRAPeze1X CHAPS-Lysepuffer wurde verwendet:
  • zur Extraktion von Gesamtproteinen aus HEK293-Zellen im quantitativen Telomerase-Aktivitäts-Assay (Q-TRAP)[1]
  • zur Homogenisierung von Vorhofgewebe der Maus für Western-Blot-Analysen[2]
  • in Telomerase-Expressionsanalysen von Zelllinien zur Resuspendierung der Zellen zur Bestimmung der Proteinkonzentration[3]
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 °C aufbewahren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TRAPEZE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sigridur K Bodvarsdottir et al.
Mutation research, 729(1-2), 90-99 (2011-10-25)
In the present study the possible involvement of telomeres in chromosomal instability of breast tumors and cell lines from BRCA2 mutation carriers was examined. Breast tumors from BRCA2 mutation carriers showed significantly higher frequency of chromosome end-to-end fusions (CEFs) than
Yu-Feng Hu et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1867(5), 166088-166088 (2021-01-31)
Point mutation in alcohol dehydrogenase 2 (ALDH2), ALDH2*2 results in decreased catalytic enzyme activity and has been found to be associated with different human pathologies. Whether ALDH2*2 would induce cardiac remodeling and increase the attack of atrial fibrillation (AF) remains
Manuel Bernabé-García et al.
Molecular oncology, 15(7), 1818-1834 (2021-03-14)
Telomerase reverse transcriptase (TERT) maintains telomere homeostasis, thus ensuring chromosome stability and cell proliferation. In addition, several telomere-independent functions of human TERT have been described. In this study, we report that TERT binds directly to the TCF binding elements located