700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
S200B10RE
Millipore® Stericup® Auffangkolben
capacity 1000 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
Synonym(e):
SC00B10RE, Stericup Quick Release Auffangkolben
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene bottle
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Stericup®
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Höhe
183 mm
Kapazität
1000 mL
Durchmesser
45 mm
Fitting
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
Kompatibilität
for use with Steritop Filter Units
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Stericup® Auffangkolben verfügen über einen selbstsichernden Verschlussdeckel, der einen sicheren Griff bei nassen und trockenen Bedingungen ermöglicht. Ein taktiler Anschlag bestätigt, dass die Verschlusskappe der Auffangflasche perfekt abgedichtet ist und die mattierte Schreibfläche auf der Auffangflasche ermöglicht praktische Beschriftungslösungen.
Dieser Stericup-® Auffangkolben mit einer 45-mm-Öffnung fasst 1000 ml.
Anwendung
- Gewebekulturmedien +/- Additive
- Puffer
- Biologische Lösungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Die Click-Dichtungskappe ist angeflanscht und modifiziert, um einen festen Halt bei trockenen oder nassen Bedingungen zu ermöglichen—und der taktile Anschlag bestätigt den sicheren Verschluss. Weniger Sorgen sterilisierte Inhalte zu verschütten oder zu kontaminieren.
- Große mattierte Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und hellere Kappenfarbe ermöglichen eine klare Beschriftung, bessere Lesbarkeit und weniger unleserliche, verwischte Aufschriften
- Die Kappe mit Klickverschluss kommt auf der Seite zu liegen, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
- Die Auffangflaschen sind stapelbar, um Platz zu sparen.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the maximum vacuum pressure for filtration?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
1 answer-
Please refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Helpful?
-
-
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
Can we filter oil-type liquids with Stericup® filters?
1 answer-
Likely not, due to pore size/possible fouling/chemical compatibility. Refer to our guide, "Chemical compatibility of filter components": https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/302/855/membrane-chemical-compatibility-ds2532en-ms.pdf
Helpful?
-
-
Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
1 answer-
No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
Helpful?
-
-
Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
1 answer-
No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
Helpful?
-
-
What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
1 answer-
All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
*Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.Helpful?
-
-
What is the difference between classic Stericup® filters and Stericup® “Quick Release” filters?
1 answer-
Stericup® Quick Release, or “QR”, filters feature a connection between funnel filter and receiver bottle that requires only a quarter-turn release to facilitate funnel removal. These filters come fully engaged – there is no need to tighten before use. The receiver bottle cap has flanges on the top surface to improve grip, as well as a positive lock stop to ensure a leak-proof seal with the receiver bottle. Other improvements include a large, frosted writing surface on the receiver bottle and a lighter cap color to facilitate labelling, more prominent volume markings on the filtration funnel and receiver bottle, and a product label with a peel-off lot record strip on the bag for easy viewing in storage.
Helpful?
-
-
The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
1 answer-
Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
Glass bottles, GL33:
• Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
• Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
Glass bottles, GL45
• Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
• Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
• Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
• Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
• Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
• Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
• KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
• Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)Helpful?
-
-
Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
1 answer-
You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
Helpful?
-
-
Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
1 answer-
We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560