Merck
RDHSPACE1
Milli-Q
Abstandshalter für Fernabgabevorrichtungen
For use with Direct-Q® and Synergy® Water Purification Systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
SB.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Allgemeine Beschreibung
Der Abstandshalter wird verwendet, wenn die Installation erfordert, dass die Abgabevorrichtung an der Wand befestigt wird. Dieses Zubehör vergrößert den Abstand zwischen dem Abgabeauslass und der Wand. Der zusätzliche Platz ist erforderlich, damit die Abgabevorrichtung direkt über einem Spülbecken positioniert ist. Er kann auch nützlich sein, wenn große Glasware praktisch unter dem Abgabeauslass platziert werden soll.
Anwendung
An der Wand befestigte Abgabesysteme können mit einem Abstandshalter verwendet werden, um mehr Tiefe zu gewinnen.
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany