Fortfahren mit
467367
4-(3-Phenylpropyl)pyridin-N-oxid
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
58-65 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
[O-][n+]1ccc(CCCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H15NO/c16-15-11-9-14(10-12-15)8-4-7-13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6,9-12H,4,7-8H2
InChI key
OOFBEJNEUVLZOW-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(3-Phenylpropyl)pyridine N-oxide (P3NO, 4-PPPyNO) participates in catalytic media for manganese-salen complex in the asymmetric epoxidation of indene.
Application
4-(3-Phenylpropyl)pyridine N-oxide may be employed as a donor ligand in the managnese-salen complex catalyzed asymmetric epoxidation of indene and styrene.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
12123156413681350
description
95%
description
97%
description
≥98.0% (N)
description
97%
assay
95%
assay
97%
assay
≥98.0% (N)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
58-65 °C (lit.)
mp
-
mp
147-152 °C
mp
90-94 °C
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
functional group
phenyl
functional group
phenyl
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)