Merck
111775
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-penten, Mischung aus cis und trans
98%
Synonym(e):
1,2,3-Trimethylpropene, 2-Ethyl-2-butene
Größe auswählen
1 G
€ 100,00
€ 100,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 100,00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C(CH3)=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 100,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
Dichte
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChIKey
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
Anwendung
3-Methyl-2-pentene (mixture of cis and trans) is used in the study of photosensitized oxidation of trialkylalkenes in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites[1].
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Yu-Zhe Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 70(12), 4676-4681 (2005-06-04)
Photosensitized oxidation of trialkylalkenes 2-methyl-2-pentene (1), 1-methylcyclohexene (2), trans-3-methyl-2-pentene (3), cis-3-methyl-2-pentene (4), and 2-methyl-2-butene (5) included in the internal framework of Na-ZSM-5 zeolites was investigated. The zeolite samples having adsorbed the alkenes were suspended in isooctane, and the sensitizer, tetraphenylporphyrin