Fortfahren mit
PXB008A50
Pellicon® XL Cassette with BIOMAX Membrane
filtration area 50 cm², NMWCO 8 kDa
Synonym(e):
Pellicon XL Ultrafiltration Module Biomax 8 kDa 0.005 m2, Pellicon® XL Cassette with Biomax® Membrane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104903
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® XL Kassette mit Biomax® Membran, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Biomax®
pore size
8 kDa NMWCO
pH
1 –14
shipped in
ambient
General description
Device Configuration: Cassette
Filter Code: Biomax 8
Filter Type: Ultrafiltration
Features and Benefits
Type A screen (tight screen)
Packaging
Feucht, konserviert
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after a water flush
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PXB010A50PXB100C50PXB01MC50
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm2
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
pore size
8 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
100 kDa NMWCO
pore size
1000 kDa NMWCO
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
material
polypropylene , polyethersulfone membrane, polypropylene screen
material
polypropylene , polypropylene screen, polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane, polypropylene screen
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
parameter
15 mL min. working volume, 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
parameter
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 0.03–0.05 L/min recirculation rate
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 15 mL min. working volume
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)