Merck
PX0398
Supelco
Perchlorsäure
OmniTrace Ultra
Synonym(e):
aa
About This Item
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Assay
70%
Form
liquid
Konzentration
≥70-90% in perchloric acid
pH-Wert
at 20 °C- (68 °F)( strongly acid)
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-18 °C
Löslichkeit
soluble (Water: Soluble)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChIKey
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable