PK1010
PhosphoDetect Anti-Syk (pTyr525/526) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr525/pTyr526)
Angaben zum Gen
human ... SYK(6850)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
293T cells transfected with wild-type Syk and CD8
Sonstige Hinweise
Turner, M., et al. 2000. Immunol. Today21, 148.
Zang, J., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 35442.
Chu, D.H., et. al. 1998. Immunol. Rev.165, 167.
Cheng, A.M. and Chan, A.C. 1997. Curr. Opin. Immunol.9, 528.
Kurosaki, T. 1997. Curr. Opin. Immunol.9, 309.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2