Merck
PHL89687
Glucoiberin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3-(Methylsulfinyl)-propyl-glucosinolat Kaliumsalz
Größe auswählen
10 MG
€ 403,00
€ 403,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 403,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20KNO10S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.57
Beilstein:
3856752
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 403,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H21NO10S3.K/c1-24(17)4-2-3-7(12-22-25(18,19)20)23-11-10(16)9(15)8(14)6(5-13)21-11;/h6,8-11,13-16H,2-5H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b12-7+;/t6-,8-,9+,10-,11+,24?;/m1./s1
InChIKey
PJZYNAFZGIIKQD-LUFJGRCYSA-M
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)