Fortfahren mit
MX1583L
Molecular Sieve, Type 4A
bead size 8-12 mesh
Synonym(e):
Molecular Sieve
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23201100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
beads
bead size
8-12 mesh
color
tan
particle size
4-8 mesh (>=80%)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Molecular Sieve, Type 4A is an alkali metal aluminosilicate with a type 4A structure. It is used in the adsorption process to selectively adsorb molecules with an effective diameter <4Å and excludes molecules with an effective diameter >4Å.
Application
Molecular Sieve, Type 4A can be used:
  • In regenerable drying systems to remove water vapor or contaminants.
  • In drying saturated hydrocarbon streams and natural gas drying.
  • To remove traces of water from various solvents (methanol, ethanol, acetone, DMSO, 1-butanol, 1-hexanol, and 1-octanol).
  • In refrigerant drying.
Analysis Note
Color: Tan
Form: Beads
Identification (sodium): To pass test
Mesh size (8-12): 80% min
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A study of the dehydration process of natural gas in Iraqi North Gas Company and the treatment methods of molecular sieve problems
Thesis (2012)
Electron microscopy of filamentous fungi
O?Connell RJ, et al.
Molecular and cell biology of filamentous fungi: a practical approach, 175-208 (2001)
Study of intermolecular interaction in dimethylsulphoxide+ 1-alkanols (1-butanol, 1-hexanol, 1-octanol) at 303.15 K
Ali A, et al.
Physics and Chemistry of Liquids, 38(4), 459-473 (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MX1583L-404061839430624
MX1583L-104061839430617