Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41123003
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
215-283-8
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Molekularsieb 0,4 nm, beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
beads
particle size
~10 mesh, ~2 mm
pore size
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
bulk density
700‑750 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
General description
Molekularsieb 0,4 nm ist ein poröser Feststoff, der in Exsikkatoren und Trockenrohren zum Trocknen von Gasen und absoluten Lösungsmitteln eingesetzt wird. Nach der Aufnahme von Wasser (ca. 7–10 g/100 g Molekularsieb) ändert es außerdem seine Farbe von braun zu gelblich.
Application
Molekularsieb 0,4 nm kann wie folgt als Katalysator verwendet werden:
- Für die Umwandlung von Epoxiden in Thiirane durch Behandlung mit Thioharnstoff.
- Bei der lösungsmittelfreien Acetylierung von Eugenol mit Essigsäureanhydrid zur Synthese von Eugenylacetat.
Features and Benefits
- Einfache Anwendung
- Chemisch inert
- Nicht toxisch
- Getrocknete Flüssigkeiten können dekantiert werden
- Hohe Adsorptionskapazität
- Selektive Adsorption
- Wiederverwendbar
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molekularsieb 0,4 nm
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?