Fortfahren mit
1.05734
Molekularsieb 0,3 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41123003
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
beads
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
bead diam.
~2 mm
size
~10 mesh
surface area
800 m2/g
matrix
Zeolite base material
particle size
~10 mesh
diameter
~2 mm
pore size
0.3 nm
storage temp.
no temp limit
General description
Beads, mit Feuchtigkeitsanzeige ~ 2 mm / ~ 10 Mesh
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.057041.057411.05708
surface area
800 m2/g
surface area
800 m2/g
surface area
800 m2/g
surface area
-
pore size
0.3 nm
pore size
0.3 nm
pore size
0.3 nm
pore size
0.4 nm
particle size
~10 mesh
particle size
~10 mesh, ~2 mm
particle size
~1.6 mm
particle size
~10 mesh, ~2 mm
form
beads
form
beads
form
rod
form
beads
matrix
Zeolite base material
matrix
Zeolite base material
matrix
-
matrix
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. Is it possible to use these molecular sieves to treat mineral oil? Is there any chance that some contaminants may be released in the oil?
    1 answer
    1. Molecular sieves 0.3 nm are not pre-activated. They should be activated by drying in an oven at 350-400°F for a few hours. Washing with water for 24 hours before use will help to prevent any potential leaching contamination.