Merck
MC0SP20CL3
Millipore
Millistak+® HC Pro Pod Tiefenfilter
greener alternative
C0SP, silica filter aid (with Polyacrylic fiber), filtration area 20 cm2, hydrophilic
Synonym(e):
20 cm2 Oberfläche, Luer-Buchse, Millistak+-C0SP-Micro-20-Tiefenfilter, Millistak+-HC-Pro-Pod-Tiefenfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
glass filled polypropylene housing
silica filter aid (with Polyacrylic fiber)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Durchmesser
2.5 in. (6.4 cm)
Filtrationsfläche
20 cm2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
Luer fitting
Filterqualität
C0SP
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration der Einheit: Micro 20
Wir sind darauf ausgerichtet, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die zu einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen gehören. Dieses Produkt ist ein gemäß Design for Sustainability (DfS) entwickeltes Produkt. Klicken Sie hier, um die DfS-Scorecard anzuschauen.
Anwendung
Primäre und sekundäre Klärfiltration (Direkternte; Zentrat)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Merkmale von Geräten der Serie Millistak+® HC Pro Micro 20:
  • Erweiterte Skalierbarkeit bei Medien-Screeningtests
  • Kleinere Filtrationsfläche zur leichten Reduktion des Bedarfs an Feed-Stream-Volumen (etwa 15 % weniger)
  • Transparentes Gehäuse für höhere Sichtbarkeit des Flüssigkeitsstroms
  • Vereinfachte Berechnung der Durchflussraten auf Basis der 20 cm2 großen Filtrationsfläche
Merkmale von Medien der Serie Millistak+® HC Pro:
  • Synthetische Konstruktionsmaterialien
  • Weniger extrahierbare TOC-Substanzen und 50 % weniger Anforderungen an das Spülvolumen vor dem Gebrauch
  • Ohne Beta-Glukane, die Limulus-Amöbozyten-Lysat(LAL)-Tests auf bakterielle Endotoxine stören können
  • Konsistenz über alle Chargen hinweg für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von robusten Klärungsprozessen
  • Doppelte Filtrationskapazität mit den gleichen Filterretentionseigenschaften wie kommerzielle DE-markierte Referenzen
  • Optimierte HPC-Verunreinigungsabreicherung
Merkmale von Millistak+®-Pod-Filtern:
  • Geringes Totvolumen für eine größere Produktausbeute
  • Flexibles, modulares Format mit Skalierbarkeit auf bis zu 12.000 Liter
  • Patentiertes Einwegdesign, das Gehäuse, CIP und Reinigungsvalidierung überflüssig macht
  • Abgeschlossene Pod-Filter zum Schutz vor biologischen Gefahren
  • Robuste Konstruktion, die einfach zu bedienen und einzurichten ist
  • Geringerer Platzbedarf für erleichterte Verwendung auf engem Raum
Verpackung
JEWEILS 3
Sonstige Hinweise
Die Integrität bleibt nach 2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
MILLISTAK+® ist eine eingetragene Marke von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.