Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
MPGL10ZW1
Millipak® Filter
Removes bacteria from pure water before entering the analyzer., For use with AFS® systems
Synonym(e):
Millipak® 100 Bakterienfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Millipak®
Länge
13 cm (5.12 in.)
Durchm. Einlassanschluss
1/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Verunreinigungen
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤2.5 mg/device
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
NPT inlet connection
NPT outlet connection
Kompatibilität
for use with AFS®
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Millipak® 100 Bakterienfilter entfernt Bakterien aus Reinwasser vor dem Eintritt in das Analysegerät.
Anwendung
Zur Verwendung mit AFS® Wasseraufbereitungssystemen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hydrophile Durapore® PVDF-Membranen für hohe Durchflussraten und hohen Durchsatz.
- Die Membran mit geringer Proteinbindung erzeugt eine hohe Probenrückgewinnung und minimalen Verlust des wertvollen Produkts, was eine hochwertige Filtration gewährleistet.
- Reduziert das Risiko einer Mikrobenkontamination.
- Ideal für Anwendungen mit hohem Mehrwert.
- Gerätekonfiguration: Kapsel
Komponenten
Sonstige Hinweise
- Retention von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration
- Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
- Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
- Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt zur Verwendung des Systems in der Gebrauchsanweisung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
- Lagerungsvorschrift: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.