Fortfahren mit
MPGL04001
Millipak® 40 Filtereinheit
0.22 μm membrane filter to remove bacteria and particulates at the point of dispense. For Alpha-Q and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems.
Synonym(e):
Millipak® Filter
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 249,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
€ 249,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PVDF membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
impurities
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
NPT inlet connection, outlet hose barb
compatibility
for use with Alpha-Q, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Synthesis
shipped in
ambient
General description
Die Millipak® Membranen sind für routinemäßige Filtrationsanwendungen im Labor konzipiert. Millipak® Filter haben sich als beste Filter ihrer Kategorie bewährt und werden in Aufbereitungssystemen für Laborwasser eingesetzt, um partikel- und bakterienfreies Wasser zu erzeugen, das den strengen Anforderungen wissenschaftlicher Anwendungen entspricht.
Application
Durch eine Millipak® 40 Filtereinheit gefiltertes Reinwasser kann für alle Laborarbeiten, bei denen Wasser frei von Bakterien und/oder Partikeln benötigt wird, verwendet werden.
Features and Benefits
  • Millipak® Membranfilter werden mit Durapore® PVDF-Membranen hergestellt, um hohe Fließraten und Durchsätze, geringe Anteile extrahierbarer Substanzen und eine weitreichende chemische Kompatibilität zu bieten.
  • Die Membran wird durch eine starre, mit Kanälen versehene Kunststoffscheibe gestützt, die hohe Fließraten und Beständigkeit gegen Druckschwankungen ohne Gefahr von Membranrissen gewährleistet.
  • Millipak® Membranfilter sind in einem besonderen Stacked-Disk-Format ausgelegt, das ein minimales Rückhaltevolumen und Partikelabscheidung ermöglicht.
  • Er wird an der Entnahmestelle von Wasseraufbereitungssystemen wie den POD-Entnahmeeinheiten von Milli-Q® Systemen installiert.
  • Die Glocke schützt gegen das Eindringen von luftübertragenen Bakterien während der Wasserentnahme.
  • Sorgenfreie Wartung: Der Filter kann leicht installiert und ausgetauscht werden.
Preparation Note
Dieses Produkt enthält eine Durapore® Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Analysis Note
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Other Notes
Anwendungshinweise:
  • Retention von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt „Using the System“ in der Gebrauchsanweisung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MPGL10ZW1MPGL04GK2MPGP002A1
compatibility
for use with Alpha-Q, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Synthesis, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Element
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with Alpha-Q, for use with Milli-DI®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Synthesis
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
-
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 2 units
packaging
pkg of 1 unit
outlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipak® 40 Filtereinheit
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Can these filters be sterilised by Gamma irradiation?
    1 answer
    1. For the MPGL04001 filter, sterilization details can be found in the Certificate of Quality, which confirms that 3 autoclave cycles of 90 minutes at 123°C can be performed.
      Helpful?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  9. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
  10. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  