Fortfahren mit
MPGL02GH2
Millipak® 20 Gamma Gold Capsule Media: Sterile Durapore® 0.22 µm
Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
Synonym(e):
Durapore® 0,22 µm, Millipak® Kapsel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sterile Millipak-20 Filtereinheit, 0,22 µm, 1/4"-Schlaucholive beidseitig, mit Füllglocke, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 1/4 in. Hose Barb Outlet: 1/4 in. Hose Barb with Bell
Quality Segment
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support
sterility
irradiated, sterile
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipak®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.5 L/min flow rate at 1.75 bar (ΔP), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 10 L process volume, 25 °C max. temp., 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward), 5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
technique(s)
sterile filtration: suitable
filtration area
100 cm2
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction), <0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤1 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
inlet hose barb, outlet hose barb (with bell), (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
shipped in
ambient
General description
Konfiguration: Gammabeständige Goldkapsule
Analysis Note
Extrahierbare Substanzen: nach Spülen mit 200 ml Wasser und 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Bioprocessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Benetzungsanleitungen für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MPVL02GH2MPHL02GH2MPHL02GF2
pore size
0.22 μm
pore size
0.1 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
technique(s)
bioburden reduction: suitable
filtration area
100 cm2
filtration area
100 cm2
filtration area
100 cm2
filtration area
100 cm2
product line
Millipak®
product line
Millipak® 20
product line
Millipak® 20
product line
Millipak® 20
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
manufacturer/tradename
Millipak®
material
PVDF membrane, polycarbonate , PVDF vent cap, polycarbonate support
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate , polycarbonate support
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung