Merck
MHPC10025
Millipore
HPC-Gesamtkeimzahl-Eintauchtester
m-HPC medium for recovery of stressed and non stressed aerobic bacteria
Synonym(e):
m-HPC-Medium, heterotrophes Keimzählagar,
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.14
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Qualitätsniveau
Verpackung
box of 25 units
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH-Wert
7.1±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Kompatibilität
Incubator
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
bacteria (total count in stressed environment)
Allgemeine Beschreibung
Unsere Eintauchtester- und Wischtesterkits vereinfachen die mikrobiologische Routineanalyse von Oberflächen durch die Bestimmung der Keimbelastung durch Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Diese Methode eliminiert die umständlichen und teuren Geräte und Materialien, die mit traditionellen Methoden verbunden sind. Der Wischtester ermöglicht die Probennahme in schwer zugänglichen Bereichen. Der rote HPC-Eintauchtester enthält ein m-HPC-Medium für die Wiederfindung gestresster sowie nicht gestresster aerober Bakterien.
Anwendung
Mikrobiologische Untersuchungen von Oberflächenwasser, Kühlturmwasser, Prozesswasser, Laborwasser, Wasser für die Elektronikindustrie, Dialysewasser sowie Lebensmittel- und Getränkeprodukten.
Eignung
Gesamtkeimzahl-Eintauchtester
Hinweis zur Analyse
Kolonien sind glänzend bis transparent. Die Farbe der Kolonien kann farblos bis weiß, cremefarben, gelb oder pigmentiert sein. Kolonievergrößerung wird empfohlen.
Sonstige Hinweise
Informationen zur Haltbarkeitsdauer erfragen Sie bitte beim Technischen Service,
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Questions
  1. What is the used method (spread plate R2A agar method, membrane filtration method, or something else)?
    1 answer
    1. Please see the link below for more information on the HPC Total Count Samper and other product options. Each sampler is constructed to combine both an intimate contact of a 0.45 µm membrane filter to a nutrient pad, and the incorporation of an air vent on the upper back portion of the paddle. This configuration allows for the draw-through of 1 mL of sample to affix microorganisms to the filter surface for subsequent culturing within its transparent plastic case.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/418/162/p15325-ms.pdf
      For further questions or concerns, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.