Fortfahren mit
MC0010025
Coli-Count™ Eintauchtester
ready-to-use, box of 25 units, for coliforms
Synonym(e):
Blauer Coli-Count-Eintauchtester, Coliform-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160607
Feature:
ready-to-use
Das Produkt MC0010025 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
gridded filter, polyethylene paddle, styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
description
A proprietary coliform medium for recovery of coliform organisms
product line
Coli-Count™
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
box of 25 units
manufacturer/tradename
Coli-Count™
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
compatibility
Incubator
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
coliforms
General description
Der Coli-Count-Eintauchtester ermöglicht eine einfache, schnelle und effiziente mikrobiologische Analyse von Wasserproben. Mit dieser Methode werden die umständlichen und teuren Geräte und Materialien eliminiert, die mit traditionellen Methoden verbunden sind. Der blaue Coli-Count-Eintauchtester enthält ein proprietäres coliformes Medium zur Rückgewinnung von coliformen Organismen.
Application
Der Coli-Count-Eintauchtester wird zum Nachweis von coliformen Bakterien in Oberflächenwasser, Kühlturmwasser, Prozesswasser, Laborwasser, Wasser für die Elektronikindustrie, Dialysewasser sowie Lebensmittel- und Getränkeprodukten verwendet.
Eintauchtester für coliforme Organismen
Features and Benefits
Inkubationstemperatur: 35 °C ± 2
Inkubationszeit: 22–24 h
Packaging
Nährbodenträger
Physical form
Farbcode: Blau
Analysis Note
Coliforme Kolonien sind blau oder blau/grün. Nicht coliforme Kolonien sind grün, grau oder cremefarben.
QC-Organismen
Abwasserorganismen aus primärem Abwasser, E. aerogenes, E. coli, P. aeruginosa; Rückgewinnung ≥80 %
Ziel-Mikroorganismen: Coliforme Spezies
Other Notes
Informationen zur Haltbarkeitsdauer erfragen Sie bitte beim Technischen Service,
Legal Information
Coli-Count is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CCW410281938MHA000P2E
description
ready-to-use, box of 25 units, for coliforms
description
tube capacity 3 mL, filling volume 2 mL, ready-to-use, box of 50 tubes, for Escherichia spp.
description
NutriSelect® Plus, powder, for Escherichia Coli, for coliforms, pkg of 27 g, pkg of 500 g
description
ampoule capacity 2 mL, ampoule filling volume 2 mL, ready-to-use, pack of 50 tests, for coliforms
suitability
coliforms
suitability
Escherichia spp.
suitability
selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for enterobacteriaceae, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for coliforms, Escherichia Coli, selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Escherichia coli
suitability
Escherichia spp., coliforms
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
-
feature
ready-to-use
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
shelf life
12 mo.
shelf life
9 mo. at 8‑25 °C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
12 mo.
compatibility
Incubator
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with MF-method, for use with Milliflex®, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, for use with MicropreSure®
manufacturer/tradename
Coli-Count™
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)