Größe auswählen
€ 71,60
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Quality Level
material
clear plastic tube, green plastic cap, white plastic (Dip slide)
product line
Envirocheck™
packaging
pkg of 10 tubes
manufacturer/tradename
Envirocheck™
storage condition
do not freeze
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms, fungi, yeasts
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability coliforms, yeasts, fungi | suitability - | suitability - | suitability - |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Envirocheck™ | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 10 tubes | packaging kit of 1 (7 components) | packaging - | packaging - |
General description
Application
Analysis Note
pH-Wert
- TTC-Agar:
6,6 - 7,2
- Kartoffel-Dextrose-Agar: 6,3 - 6,8
Wachstum: TTC-Agar
- Escherichia coli:
Wachstum/rötliche Kolonien
- Proteus mirabilis: Wachstum/rötliche Kolonien
- Klebsiella pneumoniae: Wachstum/rötliche Kolonien
- Pseudomonas aeruginosa: Wachstum/rötliche Kolonien
- Enterococcus faecalis: Wachstum
- Wildhefen (Stamm 2): Wachstum/rötliche Kolonien
- Wildhefen (Stamm 4): kein/schlechtes Wachstum
- Penicillium commune ATCC 10428: Wachstum
Wachstum: Kartoffel-Dextrose-Agar
- Escherichia coli:
kein Wachstum
- Proteus mirabilis: kein Wachstum
- Klebsiella pneumoniae: kein Wachstum
- Pseudomonas aeruginosa: gehemmt
- Enterococcus faecalis: kein Wachstum
- Wildhefen (Stamm 2): Wachstum
- Wildhefen (Stamm 4): Wachstum
- Penicillium commune ATCC 10428: Wachstum
Legal Information
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.