Fortfahren mit
MMSB10025
Wischtester in Vial mit Phosphatpuffer
Neutralizing agents to counteract adverse effects of residual chlorine or quaternary ammonium compounds
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Neutralisierender Puffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160607
Material:
Dacron swab(s), polyethylene cap, polyethylene paddle, styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Packaging:
box of 25 units
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
Dacron swab(s), polyethylene cap, polyethylene paddle, styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
packaging
box of 25 units
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
compatibility
for use with Dip and Swab Samplers (MC0010025; MHPC10025; MY0010025)
shipped in
ambient
General description
Der Wischtester im Fläschchen mit Phosphatpuffer enthält ein Neutralisationsmittel, das den negativen Auswirkungen von Chlorresten oder quartären Ammoniumverbindungen entgegenwirkt, die nach der Desinfektion ggf. auf Oberflächen zurückbleiben. Der Wischtester im Fläschchen wird zum Messen der mikrobiellen Werte auf flachen oder unregelmäßigen Oberflächen verwendet.
Application
Der Wischtester im Fläschchen mit Phosphatpuffer kann bei vielen verschiedenen Anwendungen in der Lebensmittelherstellung, in Lebensmittelverarbeitungsanlagen und anderen Einrichtungen verwendet werden, um die Wirksamkeit der zur Beseitigung der mikrobiologischen Kontamination angewandten Desinfektionsmaßnahmen zu beurteilen. Diese Wischtester werden beim Monitoring in klinischen Laboren, beim Umweltmonitoring sowie beim Lebensmittel-, Getränke- und Wassermonitoring eingesetzt.
Umweltmonitoring-Wischtester in Phosphatpuffer
Physical form
Farbcode: Transparent
Legal Information
Dacron is a trademark of Invista North America S.a.r.l.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7937834726BCPPB006
description
Neutralizing agents to counteract adverse effects of residual chlorine or quaternary ammonium compounds
description
BioUltra, solution
description
BioControl, For use with GDS
description
pH 7.4, pHast Pack, powder
material
Dacron swab(s), polyethylene paddle, styrene-acrylonitrile (SAN) chamber, polyethylene cap
material
-
material
-
material
-
packaging
box of 25 units
packaging
-
packaging
vial of 1.2 mL (sufficientfor 100 tests)
packaging
-
compatibility
for use with Dip and Swab Samplers (MC0010025; MHPC10025; MY0010025)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
application(s)
-
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
-
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
-
input
-
input
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. Illinois
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    eternally out of stock.
    nice product but is always out of stock or on backorder.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience with this product availability did not meet your expectations. We would suggest contacting us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Product Technical Inquiry so that we can assist you in finding an alternative solution.