Merck
MHA000P2N
Millipore
Wallerstein-Nährbouillon
ready-to-use, capacity 2 mL, suitable for microbiology, for bacteria, for molds, for yeasts
Synonym(e):
WL-Nährmedium, WLNB, Nährbouillon (Wallerstein Laboratories)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 50 tests
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Farbe
slightly opalescent green-blue
Aufnahme
sample type bottled water
sample type beer
sample type sport drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beverage(s)
pH-Wert
5.5±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Kompatibilität
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
bacteria
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Wallerstein-Nährbouillon wird insbesondere in der Getränkeindustrie für die Isolierung und Kultivierung von Hefen, Schimmelpilzen und Bakterien empfohlen, die in Umgebungen mit niedrigem pH-Wert gedeihen. Der Hefeextrakt im Medium ist eine Quelle für Spurenelemente, Vitamine und Aminosäuren. Pepton liefert Stickstoff, Aminosäuren und Kohlenstoff. Dextrose ist eine Kohlenstoffquelle. Monokaliumphosphat puffert die Medien. Kaliumchlorid, Kalziumchlorid und Eisenchlorid sind essenzielle Ionen und tragen zur Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts bei. Magnesiumsulfat und Mangansulfat sind Quellen für zweiwertige Kationen. Bromkresol-Grün ist ein pH-Indikator. Die WL-Nährbodenplatte ermöglicht bei Inkubation unter aeroben Bedingungen das Wachstum von hauptsächlich Hefekolonien, Essigsäurebakterien, Flavobacterium, Proteus und thermophilen Bakterien und unter anaeroben Bedingungen das Wachstum von Milchsäurebakterien und Pediococcus. Bakterienkolonien können unpigmentiert bis weiß erscheinen, mit einer glatten oder rauen Textur. Hefe erscheint als vorwiegend cremeweiße bis weiße Kolonien.
Anwendung
Wallerstein-Nährbouillon wird zur Untersuchung von Materialien verwendet, die in industriellen Brau- und Gärprozessen mit einer gemischten Hefe- und Bakterienflora zum Einsatz kommen. Es wird in der Getränkeindustrie zum Nachweis von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen in Wein, Bier und anderen Gärprodukten eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertige Flüssigmedien in Ampullen lösen zahlreiche Probleme in mikrobiologischen Laboren, in denen Zeit, Ausrüstung und geschultes Personal häufig Mangelware sind.
  • Sie sind in praktischen 2-ml-Kunststoffampullen für Einzeltests erhältlich, wodurch die Manipulation von Glasampullen entfällt und Abfall und Verderb vermieden werden, die bei lose verpackten Medien entstehen.
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 35 °C ± 2 für Bakterien; 30 °C ± 2 für Hefen und Schimmelpilze
Inkubationszeit: 48–72 Stunden
Hinweis zur Analyse
Bakterienkolonien können unpigmentiert bis weiß erscheinen, mit einer glatten oder rauen Textur. Hefekolonien sind cremig und weiß.
QC-Organismen
L. fermentum (ATCC 9338)
S. cerevisiae (ATCC 9763)
Ziel-Mikroorganismen: Milchsäurebakterien, Hefen und Schimmelpilze
Rechtliche Hinweise
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins, 12, 353-353 (1985)
Paper read at American Society of Brewing Chemists Meeting
Green SR and Gray PP
Wallerstein Laboratories Communications, 12, 353-353 (1950)