Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 224,00 |
Über diesen Artikel
microbiology
agency
according to ISO 10718
Quality Segment
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
dry media (Keep Tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
blue-green
pH
5.3-5.7 (25 °C, 77 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
77 g/L
bulk density
730 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for yeasts
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
- Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
- Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
- Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
- Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
- Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Analysis Note
Aussehen (Farbe): blau-grün
pH-Wert (25 °C): 5,3–5,7
Wachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): gut bis sehr gut
Wachstum (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): gut bis sehr gut
Wachstum (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)): befriedigend bis sehr gut
Wachstum (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): gut bis sehr gut
Inkubation: 4 Tage; 28 °C; aerob.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description GranuCult® plus, according to ISO 10718, granular, selective for yeasts, pack of 500 g | description NutriSelect® Prime, acc. to German Standard Methods, granular, for heterotrophic bacteria, pkg of 500 g, pkg of 5 kg | description NutriSelect® Prime, acc. to German Standard Methods, granular, for heterotrophic bacteria, pkg of 500 g, pkg of 5 kg | description NutriSelect® Prime, acc. to German Standard Methods, granular, for heterotrophic bacteria, pkg of 500 g, pkg of 5 kg |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| suitability yeasts | suitability heterotrophic bacteria | suitability heterotrophic bacteria | suitability heterotrophic bacteria |
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form granular | form granular | form granular |
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Prime | manufacturer/tradename NutriSelect® Prime |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GranuCult® plus WL-Nähragar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?