Merck
MHA000P2E
Millipore
m-Endo-Bouillon für gesamtcoliforme Keime
ready-to-use, ampule of 2 mL, suitable for microbiology, for coliforms
Synonym(e):
MF-Endo-Medium, m-Coliform-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Form
liquid
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
ampule of 2 mL
pack of 50 tests
Farbe
pink to light purple, with slight precipitate
Aufnahme
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beer
pH-Wert
7.2±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia spp.
coliforms
Allgemeine Beschreibung
m-Endo-Bouillon für gesamtcoliforme Keime ist ein Selektiv- und Differenzierungsmedium zur Schätzung der Keimzahl coliformer Bakterien in Wasserproben mittels Membranfiltrationsmethode. Das Medium ermöglicht die Unterscheidung zwischen Laktose-Fermentern und Nicht-Laktose-Fermentern. Bei Verwendung von Natriumsulfit und basischem Fuchsin anstelle von Gallensalzen wird das Wachstum grampositiver Bakterien gehemmt. Laktose-fermentierende Bakterien produzieren Acetaldehyd, das mit dem Natriumsulfit und Fuchsin reagiert und rote Kolonien bildet. Aufgrund der schnellen Fermentierung von Laktose durch die Organismen entstehen Aldehyde, die für den metallischen Glanz verantwortlich sind. Die Organismen, die keine Laktosefermentierer sind, bilden farblose Kolonien.
Anwendung
m-Endo-Bouillon für gesamtcoliforme Keime eignet sich für den Nachweis von gesamtcoliformen Bakterien in Wasserproben. Das Medium ermöglicht die Unterscheidung zwischen Laktose-Fermentern und Nicht-Laktose-Fermentern.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertige Flüssigmedien in Ampullen lösen zahlreiche Probleme in mikrobiologischen Laboren, in denen Zeit, Ausrüstung und geschultes Personal häufig Mangelware sind.
  • Sie sind in praktischen 2-ml-Kunststoffampullen für Einzeltests erhältlich, wodurch die Manipulation von Glasampullen entfällt und Abfall und Verderb vermieden werden, die bei lose verpackten Medien entstehen.
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 35 °C ± 0,5
Inkubationszeit: 24 h ± 2
Standardmethoden zur Untersuchung von Wasser und Abwasser
Hinweis zur Analyse
Coliforme Kolonien erscheinen tiefrot mit deutlichem grünem Metallglanz
QK-Organismen
E. coli (ATCC 25922)
Gemischte Kultur (E. coli, P. aeruginosa und P. vulgaris)
Ziel-Mikroorganismen: Gesamtcoliforme
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Improved membrane filter medium for the detection of coliform organisms
J. Amer. Water Works Assoc., 50(2), 193-196 (1958)
Manafi M
Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology, 50(2), 233-233 (2011)