Merck
MHA00PRY2
Millipore
Konservierungsmittelresistente Hefebouillon
capacity 2 mL, A low pH selective medium for the detection of spoilage microorganisms in beverages
Synonym(e):
PRY-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
9 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 50 tests
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Farbe
clear medium amber to yellow
yellow to colorless
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type beer
pH-Wert
3.6±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
Kompatibilität
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Konservierungsmittelresistente Hefebouillon wird zum Nachweis von konservierungsmittelresistenter Hefe in Wasser und Getränken mittels Membranfiltration verwendet. PRY-Bouillon ist ein Selektivmedium mit niedrigem pH-Wert und wird zum Nachweis von lebensmittelverderbenden Mikroorganismen in Getränken und Wasser verwendet. Wird für die selektive Isolation und Auszählung der Hefeart Zygosaccharomyces verwendet.{16} Das Medium verhindert das Wachstum von Hefen, wie Saccharomyces cerevisiae, die niedrigere Konzentrationen von häufig verwendeten Lebensmittel-Konservierungsstoffen tolerieren. Lebensmittelverderb aufgrund des Wachstums der Hefeart Zygosaccharomyces ist weitverbreitet, was wesentliche wirtschaftliche Verluste für die Lebensmittelindustrie mit sich bringt. Das im Medium enthaltene Hefeextrakt liefert die notwendigen Nährstoffe, Mannitol dient als Quelle für fermentierbare Kohlenhydrate und die Kolonien erscheinen gelb.
Anwendung
PRY-Bouillon ist ein Selektivmedium mit niedrigem pH-Wert und wird zum Nachweis von lebensmittelverderbenden Mikroorganismen in Getränken, wie Bier, abgefülltes Wasser, Apfelwein, Softdrinks, Sportgetränke und Wein, verwendet. Die Medien finden ihre Anwendung in den Bereichen Klinik, Kosmetik, Umweltanalyse, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Qualitätskontrolle.
Verpackung
2-ml-Kunststoffampullen
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 30 °C
Inkubationszeit: 24–48 Std.
Nährmedium
Konservierungsmittelresistente Hefe
Hinweis zur Analyse
Kolonien erscheinen gelb
QK-Organismen
Z. bailii (ATCC 58445)
Ziel-Mikroorganismen: Hefe, konservierungsmittelresistent
Rechtliche Hinweise
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
James SA and Stratford M
Yeasts in Food, 171-191 (2003)
Zygosaccharomyces lentus: a significant new osmophilic, preservative-resistant spoilage yeast, capable of growth at low temperature
Steels H et al.
Journal of Applied Microbiology, 87(4), 520-527 (1999)