Fortfahren mit
1.11277
m-ENDO-Agar LES
GranuCult® plus, according to FDA-BAM, SMWW, granular, for coliforms, pkg of 500 g
Synonym(e):
Coliform-Selektivagar, modifiziertes Endo-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Agency:
SMWW, according to FDA-BAM
Ph:
7.0-7.4 (25 °C in H2O, ready-to-use solution; after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
coliforms
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 314,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
SMWW, according to FDA-BAM
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
storage condition
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
dark violet
pH
7.0-7.4 (25 °C in H2O, ready-to-use solution; after autoclaving)
solubility
51 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms
General description
m-ENDO Agar LES (Lawrence Experimental Station) ist ein Medium, das für die Auszählung coliformer Keime in Wasser empfohlen wird, das im „Standard Total Coliform Membrane Filter Procedure“ verwendet wird. Die American Public Health Association (APHA) empfiehlt m-Endo Agar in der Standard-Gesamtcoliform-Membranfiltration zur Untersuchung von Trink- und Abwasser. Sie folgt dem zweistufigen Membranfilterverfahren unter Verwendung von Laurylsulfat-Bouillon als Voranreicherung, was zu höheren Coliform-Zahlen führt. Peptone dienen im Medium als Quelle von Kohlenstoff, Stickstoff, Vitaminen und Mineralien. Hefeextrakt liefert Vitamine des B-Komplexes, die das Bakterienwachstum fördern. Lactose ist ein Kohlenhydrat. Phosphate sind Puffersubstanzen. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht im Medium aufrecht. Natriumdesoxycholat und Natriumlaurylsulfat werden hinzugefügt, um das Wachstum der Begleitflora zu hemmen. Pararosanilin (Fuchsin) ist ein Indikator. Zur Entfärbung der basischen Fuchsinlösung wird Natriumsulfit zugesetzt. Agar dient als Verfestigungsmittel. Lactose-positive Kolonien sind aufgrund der Freisetzung von Fuchsin aus der Fuchsin-Sulfit-Verbindung rot gefärbt. Kolonien von E. coli entwickeln einen metallischen Glanz, der durch die Produktion von Aldehyden bei der schnellen Fermentation von Lactose entsteht. Bakterien, die Lactose nicht fermentieren, erscheinen als klare, farblose Kolonien.
Application
m-ENDO Agar LES eignet sich für die Auszählung coliformer Keime in Wasser unter Verwendung einer zweistufigen Membranfiltration.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar bis trüb
Aussehen (Farbe): rot
pH-Wert (25 °C): 7,0 - 7,4
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus mirabilis ATCC 14273): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): nicht vorhanden
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): nicht vorhanden bis befriedigend
Koloniefarbe (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): rot
Koloniefarbe (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): rot
Koloniefarbe (Proteus mirabilis ATCC 14273): rötlich/rot
Metallischer Glanz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Metallischer Glanz (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): +
Metallischer Glanz (Proteus mirabilis ATCC 14273): -
Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MHA000P2E1.008501.04044
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
agency
SMWW, according to FDA-BAM
agency
-
agency
-
agency
according to ENDO
form
granular
form
liquid
form
granular
form
granular
suitability
coliforms
suitability
Escherichia spp., coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-ENDO-Agar LES
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
569-61-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)