Merck
MHA000P2F
Millipore
m-FC-Bouillon mit Rosolsäure
ready-to-use, suitable for microbiology, for fecal coliforms
Synonym(e):
m-FC-Bouillon
Größe auswählen
50
€ 134,00
€ 134,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50
€ 134,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
€ 134,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pack of 50 tests
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Farbe
deep redslightly opalescent
Aufnahme
sample type dairy
sample type wine
sample type bottled water
sample type beer
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type cider
pH-Wert
7.4±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
environmental
microbiology
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
fecal coliforms
Allgemeine Beschreibung
Die m-FC-Bouillon mit Rosolsäure wird für den Nachweis und die Auszählung von fäkalen coliformen Bakterien in Wasser- und anderen Flüssigkeitsproben mittels Membranfiltration verwendet. Dieses Medium basiert auf der Eigenschaft fäkaler coliformer Bakterien, bei 44 bis 45 °°C zu gedeihen. Bei der m-FC-Bouillon mit Rosolsäure liefert die enzymatische Verdauung von Tiergewebe Stickstoff, Kohlenstoff und Mineralien. Hefeextrakt ist eine Quelle von Vitaminen und Spurenelementen. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht. Lactose fungiert als Kohlenhydratquelle. Gallensalze hemmen das Wachstum von grampositiven Bakterien. Rosolsäure bildet das Indikatorsystem für die Differenzierung. Coliforme Bakterien bilden blaue Kolonien, nichtcoliforme Bakterien hingegen graue Kolonien.
Anwendung
Die m-FC-Bouillon mit Rosolsäure eignet sich zum Testen von Abwasser und Schmutzwasser auf fäkale coliforme Bakterien.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gebrauchsfertige Flüssigmedien in Ampullen lösen zahlreiche Probleme in mikrobiologischen Laboren, in denen Zeit, Ausrüstung und geschultes Personal häufig Mangelware sind.
  • Sie sind in praktischen 2-ml-Kunststoffampullen für Einzeltests erhältlich, wodurch die Manipulation von Glasampullen entfällt und Abfall und Verfall vermieden werden, die bei lose verpackten Medien entstehen.
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 44,5 °C ± 0,2
Inkubationszeit: 24 h ± 2
Standardmethoden zur Untersuchung von Wasser und Abwasser
Hinweis zur Analyse
Fäkale coliforme Bakterien erscheinen blau, andere Kolonien erscheinen grau bis cremefarben. In einigen seltenen Fällen weist eine Membran ggf. rosafarbene bestätigte fäkale coliforme Bakterien auf. Dies kann an unzureichendem Medium in der Petri-Pad-Petrischale, übermäßigem Feuchtigkeitsaustritt aus der Petrischale während der Inkubation oder einer verzögerten Beobachtung der Kolonien liegen.
QK-Organismen
E. coli (ATCC 25922)
Gemischte Kultur (E. coli, P. aeruginosa und P. vulgaris)
Ziel-Mikroorganismen: Fäkale coliforme Bakterien
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mackie & McCartney practical medical microbiology
Mackie TJ
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1996)
Fecal-coliform-organism medium for the membrane filter technique
Geldreich EE et al.
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1965)