sample type cosmetics sample type beer sample type pharmaceutical(s) sample type bottled water
application(s)
bioburden testing cosmetics microbiology pharmaceutical water monitoring
shipped in
ambient
General description
Die Milliflex® Flüssigmedium-Kassette wurde zur Verwendung mit dem Milliflex® oder Milliflex Oasis® System zur praktischen, schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Gesamtkeimzahl entwickelt. Die Flüssigmedium-Kassette ermöglicht optimierte Arbeitsschritte bei der mikrobiologischen Kontaminationskontrolle, indem die Qualitätssicherung sichergestellt und die Risiken einer exogenen Kontamination vermieden werden. Jede Platte kann circa 2 mL vom Anwender dispensiertes Flüssigmedium aufnehmen. Bouillonmedien in Ampullen werden gewöhnlich gemeinsam mit der Milliflex® Flüssigmedium-Kassette eingesetzt (in Ampullen befindliche flüssige Kulturmedien für das Milliflex® System).
Application
Die Milliflex® Flüssigmedium-Kassette wird zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl und für allgemeine mikrobiologische Analysen von Wasser verwendet. Sie findet häufig in der Kosmetikindustrie sowie im Brauwesen Verwendung.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
bioburden testing cosmetics microbiology pharmaceutical water monitoring
application(s)
bioburden testing cosmetics microbiology pharmaceutical water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics microbiology pharmaceutical water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics pharmaceutical water monitoring
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300