MABT882
Anti-Prodynorphin (Dynorphin B29) Antibody, clone Dyn9
clone Dyn9, from mouse
Synonym(e):
Beta-neoendorphin-dynorphin, Preprodynorphin, Preproenkephalin-B, Proenkephalin-B, Dynorphin B-29, Leumorphin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Dyn9, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Pdyn(29190)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:20 dilution of clone Dyn9 hybridoma culture supernatant detected Prodynorphin/Dynorphin B29 immunoreactivity in human (hippocampus and cerebral cortex), mouse (fundus striati), and rat (nucleus supraopticus, lateral hipothalamic nucleus, paraventricular nucleus, and nucleus accumbens, septum pellucidum, caudate-putamen, and hippocampus) brain tissue sections (Courtesy of Ricardo Martínez Murillo, PhD, Cajal Institute, Madrid Spain).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:20 dilution of this antibody detected Prodynorphin/Dynorphin B29 immunoreactivity in human thalamus tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable