Merck
340138
Sigma-Aldrich
4-Carboxybenzolsulfonazid
97%
Synonym(e):
4-(Azidosulfonyl)-benzoesäure
Größe auswählen
2.5 G
€ 127,00
€ 127,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 G
€ 127,00
About This Item
Lineare Formel:
HO2CC6H4SO2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352125
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 127,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
azide
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H5N3O4S/c8-9-10-15(13,14)6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChIKey
OWULJVXJAZBQLL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
Synthesis of anti-inflammatory agents
Azide amidation
Reactions of thio acids with azides
Chemoselective sodium borohydride reduction of azides in water
Reagent for:
Photo-Stevens rearrangement
Cobalt-catalyzed synthesis of tertiary azides
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.